Få mere at vide
2,5-Dihydroxybenzoic Acid Butylamine Salt [Matrix for MALDI-TOF/MS], TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dihydroxybenzoic Acid Butylamine Salt [Matrix for MALDI-TOF/MS] |
| CAS | 666174-80-7 |
| Molekylær formel | C7H6O4 . C4H11N |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzoic acid, 2,5-dihydroxy-, compd. with 1-butanamine (1:1) (9CI, ACI), 2,5-Dihydroxybenzoic acid-butylamine (1:1) salt, Butylammonium 2,5-dihydroxybenzoate, 2,5-Dihydroxybenzoic acid butylamine salt, 2,5-Dihydroxybenzoic acid 1-butylamine salt |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O4.C4H11N/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11;1-2-3-4-5/h1-3,8-9H,(H,10,11);2-5H2,1H3 |
| SMIL | CCCCN.OC(=O)c1cc(O)ccc1O |
| IUPAC navn | butan-1-amine;2,5-dihydroxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 227.26 |
| Formel vægt | 227.1158 |