Få mere at vide
2,5-Dihydroxybenzoesyre, 99%
Artikelnummer. 11490333
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490333 100 g 100g
11480333 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490333 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11459.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1283.60 DKK
    1154.65 DKK / 100g
    Spare 128.95 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 490-79-9 | C7H6O4 | 154,121 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
2,5-dihydroxybenzoesyre anvendes som mellemprodukter til lægemidler (især til antipyetiske anlgetika, antireumatisme) og anden organisk syntese. De bruges som matrix til ionisering af peptider, proteiner og kulhydrater. På det industrielle område bruges de som mellemprodukter til fremstilling af andre organiske kemikalier, harpikser, polyestere, blødgørere, farvestoffer, konserveringsmidler og gummikemikalier.
Opløselighed
Det er opløseligt i alkohol og æter.
Bemærkninger
Holdes væk fra stærke oxidationsmidler, stærke baser, syrechlorider, syreanhydrider. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 490-79-9
Molekylær formel C7H6O4
Molekylvægt (g/mol) 154.121
MDL nummer MFCD00002460
InChI nøgle WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym gentisic acid, hydroquinonecarboxylic acid, benzoic acid, 2,5-dihydroxy, 5-hydroxysalicylic acid, gensigen, gensigon, gentisate, 2,5-dioxybenzoic acid, 2,5-dhba, gentisinic acid
PubChem CID 3469
ChEBI CHEBI:17189
IUPAC navn 2,5-dihydroxybenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dihydroxybenzoic acid
Smeltepunkt ∼206 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Beilstein 2209119
Merck Index 14,4398
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i alkohol og ether.
Formel vægt 154.12
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dihydroxybenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Dihydroxybenzoicacid