Få mere at vide
2,5-Dihydroxybenzaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dihydroxybenzaldehyde |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O3/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-4,9-10H |
| Formel vægt | 138.0317 |