Få mere at vide
2,5-Dihydroxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30372749
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30372749 1 g
30380307 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30372749 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4510051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1194-98-5
Molekylær formel C7 H6 O3
Molekylvægt (g/mol) 138.12
Synonym Benzaldehyde, 2,5-dihydroxy-, Gentisaldehyde (6CI,7CI,8CI), 2,5-Dihydroxybenzaldehyde, 5-Hydroxysalicylaldehyde, Formylhydroquinone, NSC 72387
IUPAC navn 2,5-dihydroxybenzaldehyd
SMIL Oc1ccc(O)c(C=O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dihydroxybenzaldehyde
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H6O3/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-4,9-10H
Formel vægt 138.0317