Få mere at vide
2,5-dihydroxy-1,4-dithian, 96%
Artikelnummer. 11467566
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11467566 250 g 250g
11457566 50 g 50g
11447566 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11467566 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14620.30
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 40018-26-6 | C4H8O2S2 | 152,226 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40018-26-6
Molekylær formel C4H8O2S2
Molekylvægt (g/mol) 152.226
MDL nummer MFCD00006659
InChI nøgle YUIOPHXTILULQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-dithiane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dithiane, mercaptoacetaldehyde dimer, 4-dithiane-2,5-diol, 1,4 dithiane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dithian, p-dthane-2,5-dol, pubchem20480, 1,4dithiane-2,5diol, acmc-1anme
PubChem CID 98330
IUPAC navn 1,4-dithian-2,5-diol
SMIL C1C(SCC(S1)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane
Smeltepunkt ∼130 °C (nedbrydning)
Mængde 250 g
FN nummer UN2811
Beilstein 104402
Formel vægt 152.24
Procent renhed 96%