Få mere at vide
2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone |
| CAS | 615-94-1 |
| Molekylær formel | C6H4O4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2,5-Dihydroxy-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-Dihydroxyquinone, ,5-Dihydroxy-p-benzoquinone, 2,5-Dihydroxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, Anilic Acid, NSC 3843 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4O4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2,7,10H |
| SMIL | OC1=CC(=O)C(=CC1=O)O |
| IUPAC navn | 2,5-dihydroxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.09 |
| Formel vægt | 140.011 |