Få mere at vide
2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone, TRC
Artikelnummer. 30381914
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30381914 5 g
1 options
Artikelnummer. 30381914 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4471055G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
CAS 615-94-1
Molekylær formel C6H4O4
Mængde 5 g
Synonym 2,5-Dihydroxy-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-Dihydroxyquinone, ,5-Dihydroxy-p-benzoquinone, 2,5-Dihydroxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, Anilic Acid, NSC 3843
InChI formel InChI=1S/C6H4O4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2,7,10H
SMIL OC1=CC(=O)C(=CC1=O)O
IUPAC navn 2,5-dihydroxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 140.09
Formel vægt 140.011