Få mere at vide
2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10666392 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10666392 25 g Glasflaske 25g
10042430 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10666392 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 187460250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 615-94-1 | C6H4O4 | 140.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-94-1
Molekylær formel C6H4O4
Molekylvægt (g/mol) 140.09
MDL nummer MFCD00001598
InChI nøgle QFSYADJLNBHAKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinone, 2,5-dihydroxy-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dihydroxy, p-benzoquinone, 2,5-dihydroxy, 2,5-dihydroxybenzoquinone, 4lbp, 2,5-dihydroxy-p-quinone, 2,5-dihydroxy benzoquinone, 2,5-dhbqop
PubChem CID 69213
IUPAC navn 2,5-dihydroxycyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMIL OC1=CC(=O)C(O)=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dihydroxy-1, 4-benzoquinone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 220°C
Farve Okker til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (HO)2C6H2(=O)2
Mængde 25 g
Beilstein 08, 377
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetic acid;,slightly soluble in acetone,dmso;,insoluble in diethyl ether
Formel vægt 140.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.