Få mere at vide
2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10042430 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10042430 100 g Glasflaske 100g
10666392 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10042430 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 187461000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 615-94-1 | C6H4O4 | 140.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-94-1
Molekylær formel C6H4O4
Molekylvægt (g/mol) 140.09
MDL nummer MFCD00001598
InChI nøgle QFSYADJLNBHAKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinone, 2,5-dihydroxy-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dihydroxy, p-benzoquinone, 2,5-dihydroxy, 2,5-dihydroxybenzoquinone, 4lbp, 2,5-dihydroxy-p-quinone, 2,5-dihydroxy benzoquinone, 2,5-dhbqop
PubChem CID 69213
IUPAC navn 2,5-dihydroxycyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMIL OC1=CC(=O)C(O)=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dihydroxy-1, 4-benzoquinone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 220°C
Farve Okker til Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (HO)2C6H2(=O)2
Mængde 100 g
Beilstein 08, 377
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetic acid;,slightly soluble in acetone,dmso;,insoluble in diethyl ether
Formel vægt 140.1
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faroangivelser
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Skyddsangivelse
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.