Få mere at vide
2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464070
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464070 5 g 5g
11474070 25 g 25g
11430303 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464070 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11442.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 615-94-1 | C6H4O4 | 140.09 g/mol
2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinon-dianion og squarate som broligander i syntesen og magnetiske egenskaber af binukleære jern(III)-komplekser med oxalat. En dinukleær 2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinon virker som en brodannende ligand Ruthenium(II) Complex med Dianion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinon dianion, og squarate som bro ligander i syntesen og magnetiske egenskaber af binukleære jern(III) komplekser med oxalat. En dinukleær 2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinon virker som en brodannende ligand Ruthenium(II) Complex med Dianion.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-94-1
Molekylær formel C6H4O4
Molekylvægt (g/mol) 140.09
MDL nummer MFCD00001598
InChI nøgle QFSYADJLNBHAKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinone, 2,5-dihydroxy-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dihydroxy, p-benzoquinone, 2,5-dihydroxy, 2,5-dihydroxybenzoquinone, 4lbp, 2,5-dihydroxy-p-quinone, 2,5-dihydroxy benzoquinone, 2,5-dhbqop
PubChem CID 69213
IUPAC navn 2,5-dihydroxycyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMIL OC1=CC(=O)C(O)=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
Smeltepunkt ∼220°C (sublimation)
Mængde 5 g
Beilstein 1939229
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 140.1
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone