Få mere at vide
2,5-Dihydrofuran, TRC
Artikelnummer. 30380377
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30380377 50 g
1 options
Artikelnummer. 30380377 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44856550G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dihydrofuran
CAS 1708-29-8
Molekylær formel C4H6O
Mængde 50 g
Synonym 2,5-Dihydrofuran, NSC 60532
InChI formel InChI=1S/C4H6O/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,3-4H2
SMIL C1OCC=C1
IUPAC navn 2,5-dihydrofuran
Molekylvægt (g/mol) 70.09
Formel vægt 70.0419