Få mere at vide
2,5-Dihydrofuran, TRC
Artikelnummer. 30377577
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30377577 100 g
1 options
Artikelnummer. 30377577 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD448565100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dihydrofuran
CAS 1708-29-8
Molekylær formel C4H6O
Mængde 100 g
Synonym 2,5-Dihydrofuran, NSC 60532
InChI formel InChI=1S/C4H6O/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,3-4H2
SMIL C1OCC=C1
IUPAC navn 2,5-dihydrofuran
Molekylvægt (g/mol) 70.09
Formel vægt 70.0419
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.