Få mere at vide
2,5-Dihydrofuran, 98%
Artikelnummer. 10341150 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10341150 25 g Glasflaske 25g
10795452 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10341150 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 244780250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1708-29-8 | C4H6O | 70,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1708-29-8
Molekylær formel C4H6O
Molekylvægt (g/mol) 70.09
InChI nøgle ARGCQEVBJHPOGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym furan, 2,5-dihydro, 3-oxolene, 1-oxa-3-cyclopentene, 2,5-dihydro-furan, furan,5-dihydro, oxa-3-cyclopentene, 2,5 dihydrofurane, 2,5-dihydro-fura, pubchem3987, acmc-1buc6
PubChem CID 15570
IUPAC navn 2,5-dihydrofuran
SMIL C1C=CCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dihydrofuran
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9200g/mL
Kogepunkt 66,0 °C til 67,0 °C
Flammepunkt −016 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4310 til 1,4330 (20 °C, 589 nm)
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.92
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ublandbar.
Formel vægt 70.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dihydrofuran
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.