Få mere at vide
(-)-2,5-Dihydro-D-phenylglycine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11333247
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333247 5 g 5g
11343247 25 g 25g
11353247 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11333247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13785.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26774-88-9
Molekylær formel C8H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 153.181
MDL nummer MFCD00137746
InChI nøgle JBJJTCGQCRGNOL-SSDOTTSWSA-N
Synonym r-2-amino-2-cyclohexa-1,4-dien-1-yl acetic acid, r---2-2,5-dihydrophenyl glycine, unii-451nq27tg5, 2,5-dihydrophenylglycine, d, r---2-amino-2-cyclohexa-1,4-dienyl acetic acid, d---2-2,5-dihydrophenyl glycine, r-alpha-amino-1,4-cyclohexadiene-1-acetic acid, 2r-2-amino-2-cyclohexa-1,4-dienylacetic acid, r-amino cyclohexa-1,4-dien-1-yl acetic acid, d-cyclohexadienylglycine
PubChem CID 1268102
IUPAC navn (2R)-2-amino-2-cyclohexa-1,4-dien-1-ylacetic acid
SMIL C1C=CCC(=C1)C(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-2,5-Dihydro-D-phenylglycine
Smeltepunkt 288°C to 290°C (sublimation)
Beilstein 2091420
Mængde 5 g
Formel vægt 153.18
Optisk rotation −160° (c=1 in 1N HCl)
Procent renhed 97%