Få mere at vide
2,5-Dihydro-2-furoic Acid (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dihydro-2-furoic Acid |
| CAS | 22694-55-9 |
| Molekylær formel | C5H6O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2,5-Dihydro-2-furancarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-2,4H,3H2,(H,6,7) |
| SMIL | OC(=O)C1OCC=C1 |
| IUPAC navn | 2,5-dihydrofuran-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.1 |
| Formel vægt | 114.0317 |