Få mere at vide
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis + trans, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran |
| Navn note | Cis + Trans |
| Smeltepunkt | <-40 °C |
| Tæthed | 1.072 |
| Kogepunkt | 160 °C til 162 °C |
| Flammepunkt | 47 °C (116 °F) |
| Brydningsindeks | 1.435 |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3271 |
| Beilstein | 113225 |
| Vis mere |