Få mere at vide
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis + trans, 99%
Artikelnummer. 11485987
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
500g
Artikelnummer. 11485987
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25028.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 332-77-4 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 332-77-4
Molekylær formel C6H10O3
Molekylvægt (g/mol) 130.14
MDL nummer MFCD00003220
InChI nøgle WXFWXFIWDGJRSC-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, furan, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis+trans, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, mixture of cis and trans, pubchem6933, ksc490q3d, furan,5-dihydro-2,5-dimethoxy, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran,c&t, 2,5-dimethoxy-2,5-dihydrofuran,c&t, 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis + trans
PubChem CID 78974
IUPAC navn 2,5-dimethoxy-2,5-dihydrofuran
SMIL COC1OC(OC)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfuran
Navn note cis + trans
Smeltepunkt <-40°C
Tæthed 1.072
Kogepunkt 160°C to 162°C
Flammepunkt 47°C (116°F)
Brydningsindeks 1.435
Mængde 1000 g
FN nummer UN3271
Beilstein 113225
Formel vægt 130.14
Procent renhed 99%