Få mere at vide
Thermo Scientific™ 2,5-dihydro-2,5-dimethoxyfuran, cis + trans, 99 %
Artikelnummer. 15443277
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15443277 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 15443277 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. B25028.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 332-77-4 | C6H10O3 | 130,14 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 332-77-4
Smeltepunkt <-40°
Tæthed 1.072
Kogepunkt 160-162°
Flammepunkt 47° (116 °F)
Molekylær formel C6H10O3
MDL nummer MFCD00003220
Mængde 50 g
FN nummer UN1993
Synonym 2,5-Dimethoxy-2,5-dihydrofuran;
InChI nøgle WXFWXFIWDGJRSC-UHFFFAOYNA-N
SMIL COC1OC(OC)C=C1
IUPAC navn 2,5-dimethoxy-2,5-dihydrofuran
Molekylvægt (g/mol) 130.14
Formel vægt 130.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske