missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,5-Dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-3-[[(methylsulfonyl)thio]methyl]-4-(3-pyridinyl)-1H-pyrrol-1-yloxy, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-3-[((methylsulfonyl)thio)methyl]-4-(3-pyridinyl)-1H-pyrrol-1-yloxy |
| CAS | 1379779-19-7 |
| Molekylær formel | C15 H21 N2 O3 S2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | HO-3606 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21N2O3S2/c1-14(2)12(10-21-22(5,19)20)13(15(3,4)17(14)18)11-7-6-8-16-9-11/h6-9H,10H2,1-5H3 |
| SMIL | CC1(C)N([O])C(C)(C)C(=C1CSS(=O)(=O)C)c2cccnc2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 341.472 |
| Formel vægt | 341.0994 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?