Få mere at vide
2,5-Dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-3-[[(methylsulfonyl)thio]methyl]-4-(3-pyridinyl)-1H-pyrrol-1-yloxy, TRC
Artikelnummer. 30385309
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30385309 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30385309 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45334010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-3-[((methylsulfonyl)thio)methyl]-4-(3-pyridinyl)-1H-pyrrol-1-yloxy
CAS 1379779-19-7
Molekylær formel C15 H21 N2 O3 S2
Mængde 10 mg
Synonym HO-3606
InChI formel InChI=1S/C15H21N2O3S2/c1-14(2)12(10-21-22(5,19)20)13(15(3,4)17(14)18)11-7-6-8-16-9-11/h6-9H,10H2,1-5H3
SMIL CC1(C)N([O])C(C)(C)C(=C1CSS(=O)(=O)C)c2cccnc2
Molekylvægt (g/mol) 341.472
Formel vægt 341.0994