Få mere at vide
2,5-Diformylfuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Diformylfuran |
| CAS | 823-82-5 |
| Molekylær formel | C6 H4 O3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-4H |
| SMIL | O=Cc1oc(C=O)cc1 |
| IUPAC navn | furan-2,5-dicarbaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.09 |
| Formel vægt | 124.016 |