missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,5-Diformylfuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Diformylfuran |
| CAS | 823-82-5 |
| Molekylær formel | C6 H4 O3 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-4H |
| SMIL | O=Cc1oc(C=O)cc1 |
| IUPAC navn | furan-2,5-dicarbaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.09 |
| Formel vægt | 124.016 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?