Få mere at vide
(2,5-Difluorophenyl)-(4-piperidyl)methanone Hydrochloride, Mikromol
Beskrivelse
(2,5-Difluorophenyl)-(4-piperidyl)methanone Hydrochloride, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2,5-Difluorophenyl)-(4-piperidyl)methanone Hydrochloride |
| CAS | 1172297-96-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2,5-Difluorophenyl)-(4-piperidyl)methanone Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H13 F2 N O . H Cl |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2,5-Difluorophenyl)-(4-piperidyl)methanone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13F2NO.ClH/c13-9-1-2-11(14)10(7-9)12(16)8-3-5-15-6-4-8;/h1-2,7-8,15H,3-6H2;1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.Fc1ccc(F)c(c1)C(=O)C2CCNCC2 |
| Vis mere |