Få mere at vide
2,5-Difluorophenol, 97%
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Difluorophenol |
| Smeltepunkt | 36°C to 40°C |
| Flammepunkt | 53°C (127°F) |
| Lugt | Phenol-like |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2921 |
| Beilstein | 2081076 |
| Formel vægt | 130.09 |
| Procent renhed | 97% |