Få mere at vide
2,5-Difluorophenol, 97%
Artikelnummer. 11493018
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11493018 5 g 5g
11403028 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18744.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2713-31-7 | C6H4F2O | 130.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2713-31-7
Molekylær formel C6H4F2O
Molekylvægt (g/mol) 130.09
MDL nummer MFCD00042501
InChI nøgle INXKVYFOWNAVMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,5-difluoro, 1,4-difluoro-2-hydroxybenzene, phenol,2,5-difluoro, 2,5-difluorphenol, 2,5-difluorophenol;2,5-difluorophenol;, 2 5-difluorophenol, 2,5-difluoro phenol, 2,5-difluoro-phenol, phenol derivative, 5, pubchem3464
PubChem CID 94952
IUPAC navn 2,5-difluorphenol
SMIL OC1=CC(F)=CC=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Difluorophenol
Smeltepunkt 36°C to 40°C
Flammepunkt 53°C (127°F)
Lugt Phenol-like
Mængde 5 g
FN nummer UN2921
Beilstein 2081076
Formel vægt 130.09
Procent renhed 97%