missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,5-Difluorobenzoic-d3 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Difluorobenzoic Acid-D3 |
| CAS | 1219798-63-6 |
| Molekylær formel | C7 D3 H F2 O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 2,5-Difluorobenzoic-d3 Acid, 2,5-Difluorobenzoic Acid-D3, 3,6-Difluorobenzoic-2,4,5-d3 Acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H4F2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3 H,(H,10,11)/i1D,2 D,3 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(F)c(C(=O)O)c([2 H])c1F |
| IUPAC navn | 2,4,5-trideuterio-3,6-difluorobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.1208 |
| Formel vægt | 161.0368 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?