Få mere at vide
2,5-Difluorobenzoesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Difluorobenzoic Acid |
| CAS | 2991-28-8 |
| Molekylær formel | C7H4F2O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | NSC 190310 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4F2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| SMIL | FC1=CC(C(O)=O)=C(F)C=C1 |
| IUPAC navn | 2,5-difluorobenzoinsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.1 |
| Formel vægt | 158.0179 |