Få mere at vide
2',5'-Difluoracetophenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',5'-Difluoroacetophenone |
| CAS | 1979-36-8 |
| Molekylær formel | C8H6F2O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1-(2,5-Difluorophenyl)ethanone, 2,5-Difluorophenyl Methyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6F2O/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1cc(F)ccc1F |
| IUPAC navn | 1-(2,5-difluorophenyl)ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.13 |
| Formel vægt | 156.0387 |