Få mere at vide
2,5-Diethyltetrahydrofuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Diethyltetrahydrofuran |
| CAS | 41239-48-9 |
| Molekylær formel | C8H16O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2,5-Diethyltetrahydro-furan |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O/c1-3-7-5-6-8(4-2)9-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC1CCC(CC)O1 |
| IUPAC navn | 2,5-diethyloxolane |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.21 |
| Formel vægt | 128.1201 |