Få mere at vide
2,5-Dichlorotoluene, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10050820 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10050820 25 g Glass bottle 25g
1 options
Produktkod. 10050820 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 113780250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19398-61-9
MDL nummer MFCD00000609
InChI nøgle KFAKZJUYBOYVKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorotoluene, benzene, 1,4-dichloro-2-methyl, toluene, 2,5-dichloro, 1,4-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,5-dichloro, pubchem3700, acmc-209exk, ksc490m7d, benzene,4-dichloro-2-methyl
PubChem CID 29572
IUPAC navn 1,4-dichloro-2-methylbenzene
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dichlorotoluene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 4.0°C to 5.0°C
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.2500g/mL
Kogepunkt 197.0°C to 200.0°C
Flammepunkt 79°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H6Cl2
Lineær formel CH3C6H3Cl2
Brydningsindeks 1.5460 to 1.5480
Mængde 25 g
Beilstein 05, 296
Specifik vægtfylde 1.25
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Molekylvægt (g/mol) 161.03
Formel vægt 161.03
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,5-Dichlorotoluene
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Skyddsangivelse
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.