Få mere at vide
2,5-Dichlorotoluene, 98%
Artikelnummer. 11489963
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489963 100 g 100g
11469963 5 g 5g
11479963 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489963 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13039.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 19398-61-9 | C7H6Cl2 | 161.025 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19398-61-9
Molekylær formel C7H6Cl2
Molekylvægt (g/mol) 161.025
MDL nummer MFCD00000609
InChI nøgle KFAKZJUYBOYVKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorotoluene, benzene, 1,4-dichloro-2-methyl, toluene, 2,5-dichloro, 1,4-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,5-dichloro, pubchem3700, acmc-209exk, ksc490m7d, benzene,4-dichloro-2-methyl
PubChem CID 29572
IUPAC navn 1,4-dichloro-2-methylbenzene
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichlorotoluene
Smeltepunkt 4°C to 5°C
Tæthed 1.256
Kogepunkt 198°C to 200°C
Flammepunkt 79°C (174°F)
Brydningsindeks 1.547
Mængde 100 g
FN nummer UN3082
Beilstein 1859112
Formel vægt 161.03
Procent renhed 98%