Få mere at vide
2,5-Dichlorotoluene, 98%
Artikelnummer. 11469963
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469963 5 g 5g
11479963 25 g 25g
11489963 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469963 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13039.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 19398-61-9 | C7H6Cl2 | 161.025 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19398-61-9
Molekylær formel C7H6Cl2
Molekylvægt (g/mol) 161.025
MDL nummer MFCD00000609
InChI nøgle KFAKZJUYBOYVKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorotoluene, benzene, 1,4-dichloro-2-methyl, toluene, 2,5-dichloro, 1,4-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,5-dichloro, pubchem3700, acmc-209exk, ksc490m7d, benzene,4-dichloro-2-methyl
PubChem CID 29572
IUPAC navn 1,4-dichloro-2-methylbenzene
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichlorotoluene
Smeltepunkt 4°C to 5°C
Tæthed 1.256
Kogepunkt 198°C to 200°C
Flammepunkt 79°C (174°F)
Brydningsindeks 1.547
Mængde 5 g
FN nummer UN3082
Beilstein 1859112
Formel vægt 161.03
Procent renhed 98%