Få mere at vide
2,5-dichlorothiophenol, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dichlorothiophenol |
| Smeltepunkt | 22 °C til 25 °C |
| Kogepunkt | 112 °C til 116 °C (50 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lugt | Ubehageligt |
| Brydningsindeks | 1.619 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 2042866 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 179.07 |
| Vis mere |