Få mere at vide
2,5-Dichlorothiophenol, 98%
Artikelnummer. 11400293
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11400293
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11434.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5858-18-4 | C6H4Cl2S | 179.058 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5858-18-4
Molekylær formel C6H4Cl2S
Molekylvægt (g/mol) 179.058
MDL nummer MFCD00004831
InChI nøgle QIULLHZMZMGGFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorothiophenol, 2,5-dichlorobenzene-1-thiol, benzenethiol, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro thiophenol, thiophenol, 2,5-dichloro, 2,5-dichlorophenylmercaptan, pubchem6801, thiophenol,5-dichloro, 2,5-dichlorobenzenthiol, 2,5-dichloro-thiophenol
PubChem CID 79965
IUPAC navn 2,5-dichlorbenzenthiol
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)S)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichlorothiophenol
Smeltepunkt 22°C to 25°C
Kogepunkt 112°C to 116°C (50 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.619
Mængde 5 g
Beilstein 2042866
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 179.07
Procent renhed 98%