Få mere at vide
2,5-dichlorothiophen-3-sulfonylchlorid, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride |
| Tæthed | 1.697 |
| Kogepunkt | 256 °C til 257 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.597 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1285315 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 251.54 |
| Vis mere |