Få mere at vide
2,5-Dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride, 97%
Artikelnummer. 11362526
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362526 1 g 1g
11372526 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362526 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06461.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56946-83-9 | C4HCl3O2S2 | 251.52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56946-83-9
Molekylær formel C4HCl3O2S2
Molekylvægt (g/mol) 251.52
MDL nummer MFCD00051665
InChI nøgle JJKSHSHZJOWSEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorothiophene-3-sulphonyl chloride, 2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride, 3-thiophenesulfonyl chloride, 2,5-dichloro, 2,5-dichlorothiophene-3-sulfonic acid chloride, pubchem7412, 2,5-dichlorothiophene-3-sulfonylchloride, acmc-1avwk, 2,5-dichloro 3-thienyl chlorosulfone, 2,5-dichloro-3-thienylsulfonyl chloride, 2,5-dichlorothien-3-yl-sulfonyl chloride
PubChem CID 2736094
IUPAC navn 2,5-dichlorthiophen-3-sulfonylchlorid
SMIL C1=C(SC(=C1S(=O)(=O)Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride
Tæthed 1.697
Kogepunkt 256°C to 257°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.597
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1285315
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 251.54
Procent renhed 97%