Få mere at vide
2,5-dichlorthiophen-3-carbonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10734003
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10734003 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10603603 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10734003 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD09458DA
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 57248-14-3
Molekylær formel C5HCl3OS
Molekylvægt (g/mol) 215.472
MDL nummer MFCD00041441
InChI nøgle YGDFSMANOSKQRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorothiophene-3-carbonylchloride, 2,5-dichloro-3-thiophenecarbonyl chloride, 3-thiophenecarbonylchloride, 2,5-dichloro, pubchem15832, 2,5-dichloro-3-thenoyl chloride, 2,5-dichloro-3-thiophenecarbonylchloride, 2,5-dichloro-thiophene-3-carbonyl chloride, 2,5-bis chloranyl thiophene-3-carbonyl chloride
PubChem CID 2777084
IUPAC navn 2,5-dichlorthiophen-3-carbonylchlorid
SMIL C1=C(SC(=C1C(=O)Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dichlorothiophene-3-carbonyl chloride
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 215.49
Procent renhed 95%