Få mere at vide
2,5-dichlorpyrimidin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15264318 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15264318 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15264318 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454040010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichloropyrimidine
CAS 22536-67-0
Smeltepunkt 52,0 °C til 55,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H2Cl2N2
Mængde 1 g
Synonym 2,5-dichloro-pyrimidine, pyrimidine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-1,3-diazine, pubchem13600, acmc-209fxc, ksc493a8n, 2,5-dichloropyrimidine, pyrimidine, 2,5-dichloro-7ci,8ci,9ci
InChI nøgle CEJAHXLRNZJPQH-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(C=NC(=N1)Cl)Cl
IUPAC navn 2,5-dichlorpyrimidin
Molekylvægt (g/mol) 148.98
PubChem CID 590641
Formel vægt 148.98
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dichloropyrimidine, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.