Få mere at vide
2,5-Dichloropyrimidine, 95%
Artikelnummer. 15431099
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15431099 5 g 5g
15441099 25 g 25g
15451099 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431099 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64066.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22536-67-0 | C4H2Cl2N2 | 148.974 g/mol
2,5-dichlorpyrimidinsyre anvendes som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer område.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,5-dichlorpyrimidinsyre anvendes som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk
syntese agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer område.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22536-67-0
Molekylær formel C4H2Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 148.974
MDL nummer MFCD00673131
InChI nøgle CEJAHXLRNZJPQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichloro-pyrimidine, pyrimidine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-1,3-diazine, pubchem13600, acmc-209fxc, ksc493a8n, 2,5-dichloropyrimidine, pyrimidine, 2,5-dichloro-7ci,8ci,9ci
PubChem CID 590641
IUPAC navn 2,5-dichlorpyrimidin
SMIL C1=C(C=NC(=N1)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichloropyrimidine
Smeltepunkt 48°C to 55°C
Farve Hvid
Flammepunkt 107°C (225°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3077
Beilstein 110912
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 148.97
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver