Få mere at vide
2,5-dichlorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10367220 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10367220 5 g Glasflaske 5g
10104400 25 g Glasflaske 25g
10301614 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10367220 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 186140050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16110-09-1 | C5H3Cl2N | 147.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16110-09-1
Molekylær formel C5H3Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 147.99
MDL nummer MFCD00006239
InChI nøgle GCTFDMFLLBCLPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-pyridine, 2,5-dichloro pyridine, ccris 1718, 2,5-dichlorpyridin, 2,5-dichloropyridin, 2,5-dichioropyridine, 2.5-dichloropyridine, pubchem1199, 2,5 dichloropyridine
PubChem CID 27685
IUPAC navn 2,5-dichlorpyridin
SMIL ClC1=CC=C(Cl)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dichloropyridine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 58.0°C to 62.0°C
Farve Hvid til gul
Tæthed 112g/mL
Kogepunkt 190.0°C to 191.0°C
Flammepunkt 112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C5H3N)Cl2
Mængde 5 g
Beilstein 20, I, 80
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 147.99
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dichloropyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.