Få mere at vide
2,5-dichlorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494070
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494070 25 g 25g
11442797 50 g 50g
11481960 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11494070 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15442.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16110-09-1 | C5H3Cl2N | 147.99 g/mol
2,5-dichlorpyridin blev anvendt i syntesen af 6-halogen-pyridin-3-yl boronsyrer og estere. Det gennemgår en krydskoblingsreaktion med arylboronsyrer i nærvær af [1,4-bis-(diphenylphosphin)butan]palladium(II)dichlorid som katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,5-dichlorpyridin blev anvendt i syntesen af 6-halogen-pyridin-3-yl boronsyrer og estere. Det gennemgår en krydskoblingsreaktion med arylboronsyrer i nærvær af [1,4-bis-(diphenylphosphin)butan]palladium(II)dichlorid som katalysator.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16110-09-1
Molekylær formel C5H3Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 147.99
MDL nummer MFCD00006239
InChI nøgle GCTFDMFLLBCLPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-pyridine, 2,5-dichloro pyridine, ccris 1718, 2,5-dichlorpyridin, 2,5-dichloropyridin, 2,5-dichioropyridine, 2.5-dichloropyridine, pubchem1199, 2,5 dichloropyridine
PubChem CID 27685
IUPAC navn 2,5-dichlorpyridin
SMIL ClC1=CC=C(Cl)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichloropyridine
Smeltepunkt 59°C to 62°C
Kogepunkt 190°C to 191°C
Flammepunkt 112°C (233°F)
Lugt Unpleasant
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 108886
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 147.99
Procent renhed 98%