Få mere at vide
2,5-dichlorpyridin-3-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10742947
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10742947 5 g 5g
10099491 1 g 1g
10131042 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10742947 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB06842DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 78686-87-0
Molekylær formel C6H2Cl3NO
Molekylvægt (g/mol) 210.438
MDL nummer MFCD00210149
InChI nøgle VRJMAKCJTSZUQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichloronicotinoyl chloride, 2,5-dichloro-nicotinoyl chloride, 2,5-dichloro-3-pyridinecarbonyl chloride, 2,5-dichloronicotinic acid chloride, 2,5-dichloropyridine-3-carbonylchloride, 3-chlorocarbonyl-2,5-dichloropyridine, 2,5-dichloro-pyridine-3-carbonyl chloride, 3-pyridinecarbonylchloride, 2,5-dichloro, 3-pyridinecarbonyl chloride, 2,5-dichloro
PubChem CID 2799996
IUPAC navn 2,5-dichlorpyridin-3-carbonylchlorid
SMIL C1=C(C(=NC=C1Cl)Cl)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dichloropyridine-3-carbonyl chloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 210.45
Procent renhed 97%