Få mere at vide
2,5-dichlorpyridin-3-amin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10315542
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10315542 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10315542 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB06843DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dichloropyridin-3-amine
CAS 78607-32-6
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C5H4Cl2N2
MDL nummer MFCD00204157
Mængde 1 g
Synonym 3-amino-2,5-dichloropyridine, 2,5-dichloro-3-aminopyridine, 2,5-dichloro-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-3-pyridylamine, 2,5-dichloropyridine-3-amine, pubchem5507, acmc-209per, ksc495k8j
InChI nøgle OLZPJUVEGSNIJL-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C(C(=NC=C1Cl)Cl)N
IUPAC navn 2,5-dichlorpyridin-3-amin
Molekylvægt (g/mol) 163.001
PubChem CID 2799999
Formel vægt 163.01
Procent renhed 95%