Få mere at vide
2,5-Dichlorophenylboronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dichlorophenylboronic Acid |
| CAS | 135145-90-3 |
| Molekylær formel | C6H5BCl2O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | B-(2,5-Dichlorophenyl)boronic Acid, 2,5-Dichlorobenzeneboronic Acid, (2,5-Dichlorophenyl)boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5BCl2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H |
| SMIL | OB(O)c1cc(Cl)ccc1Cl |
| IUPAC navn | (2,5-dichlorophenyl)boronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.82 |
| Formel vægt | 189.976 |