Få mere at vide
2,5-dichlorphenyl isothiocyanat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10026684
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10026684 5 g 5g
10557363 10 g 10g
10515004 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10026684 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01698DE
Kemiske identifikatorer
CAS 3386-42-3
Molekylær formel C7H3Cl2NS
Molekylvægt (g/mol) 204.068
InChI nøgle JHTPBGFVWWSHDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,5-dichlorophenylisothiocyanate, acmc-1cjox, 2,5-dichlorobenzenisothiocyanate, #, benzene,1,4-dichloro-2-isothiocyanato, benzene, 1,4-dichloro-2-isothiocyanato, 1,4-bis chloranyl-2-isothiocyanato-benzene
PubChem CID 137915
IUPAC navn 1,4-dichlor-2-isothiocyanatobenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)N=C=S)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dichlorophenyl isothiocyanate
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 204.08
Procent renhed 97%