Få mere at vide
2,5-Dichlorphenol, TRC
Artikelnummer. 30384257
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30384257 1 g
30384121 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30384257 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4361051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichlorophenol
CAS 583-78-8
Molekylær formel C6 H4 Cl2 O
Mængde 1 g
Synonym 2,5-Dichlorophenol, NSC 6296
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H
SMIL Oc1cc(Cl)ccc1Cl
IUPAC navn 2,5-dichlorphenol
Molekylvægt (g/mol) 163
Formel vægt 161.9639