Få mere at vide
2,5-Dichlorphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dichlorophenol |
| CAS | 583-78-8 |
| Molekylær formel | C6 H4 Cl2 O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2,5-Dichlorophenol, NSC 6296 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H |
| SMIL | Oc1cc(Cl)ccc1Cl |
| IUPAC navn | 2,5-dichlorphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 163 |
| Formel vægt | 161.9639 |