Få mere at vide
2,5-Dichlorphenol, TRC
Artikelnummer. 30386823
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30386823 10 g
1 options
Artikelnummer. 30386823 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43610510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichlorophenol
CAS 583-78-8
Molekylær formel C6 H4 Cl2 O
Mængde 10 g
Synonym 2,5-Dichlorophenol, NSC 6296
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H
SMIL Oc1cc(Cl)ccc1Cl
IUPAC navn 2,5-dichlorphenol
Molekylvægt (g/mol) 163
Formel vægt 161.9639