Få mere at vide
2,5-Dichlorophenol, 98%
Artikelnummer. 13498308 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13498308 1 kg Glasflaske 1kg
10748732 50 g Glasflaske 50g
10275371 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13498308 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 113580010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 583-78-8 | C6H4Cl2O | 163.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 583-78-8
Molekylær formel C6H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 163.00
MDL nummer MFCD00002174
InChI nøgle RANCECPPZPIPNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-phenol, 2,5-dcp, unii-3b11g9akba, 3,6-dichlorophenol, ccris 5903, 3b11g9akba, dsstox_cid_5003, dsstox_rid_77621, dsstox_gsid_25003
PubChem CID 66
ChEBI CHEBI:27929
IUPAC navn 2,5-dichlorphenol
SMIL OC1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 5-Dichlorophenol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 54.0°C to 58.0°C
Farve Hvid til Brun
Kogepunkt 211.0°C
Flammepunkt 100°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl2C6H3OH
Mængde 1 kg
Beilstein 06,189
Opløselighedsinformation Solubility in water: 3g/L (20°C)
Formel vægt 163
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dichlorophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.