Få mere at vide
2,5-dichlorphenol, 98%
Artikelnummer. 11426536
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11426536 500 g 500g
11406536 25 g 25g
11416536 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11426536 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24787.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 583-78-8 | C6H4Cl2O | 163,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 583-78-8
Molekylær formel C6H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 163.00
MDL nummer MFCD00002174
InChI nøgle RANCECPPZPIPNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,5-dichloro, 2,5-dichloro-phenol, 2,5-dcp, unii-3b11g9akba, 3,6-dichlorophenol, ccris 5903, 3b11g9akba, dsstox_cid_5003, dsstox_rid_77621, dsstox_gsid_25003
PubChem CID 66
ChEBI CHEBI:27929
IUPAC navn 2,5-dichlorphenol
SMIL OC1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Dichlorophenol
Smeltepunkt 55 °C til 58 °C
Kogepunkt 211 °C
Lugt Fenol-lignende
Mængde 500 g
FN nummer UN2020
Beilstein 1907692
Formel vægt 163
Procent renhed 98%